Saltar a
E7773
pFLAG-CMV™-5c Expression Vector
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
647,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41106610
647,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
technique(s)
molecular cloning: suitable
storage temp.
−20°C
Application
For cytoplasmic expression
Legal Information
pFLAG-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)