Saltar a
F0193
Suero fetal bovino
Uruguayan or Brazilian origin, sterile, suitable for cell culture
Sinónimos:
FBS, FCS, Suero, sueros
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Sterility:
sterile
Form:
liquid
Shipped in:
dry ice
El producto F0193 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
haemoglobin < 30 mg/100mL, <30 mL endotoxin
pH
6-8
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
FBS is used in a broad range of cell culture applications.
Analysis Note
  • Analizada la presencia de endotoxinas y hemoglobina
  • Endotoxin and hemoglobin tested
  • Tested for the presence of aerobic and anaerobic bacteria, fungi, yeast and Mycoplasma
  • Triple filtered with 0.1 µm membrane under aseptic conditions
Legal Information
PRODUCT AVAILABLE ONLY FOR CHINA
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Suero fetal bovino
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)