Saltar a
F3137
Fast Orange GR Salt
Sinónimos:
2-Nitrobenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H4N3O2 · 1/2ZnCl4
Número CAS:
Peso molecular:
253.72
Colour Index Number:
37025
EC Number:
239-712-3
UNSPSC Code:
12171500
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
composition
Dye content, ~90%
storage temp.
−20°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)