Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
250 μg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 335,00 € |
Acerca de este artículo
335,00 €
Nombre del producto
FIM-1,
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
red
solubility
DMSO or DMF: soluble
εmax
81.8 at 486 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cn1c(cc2ccccc12)C3=C(C(=O)NC3=O)c4cn(CCCNC(=O)c5ccc6c(c5)C(=O)OC67c8ccc(O)cc8Oc9cc(O)ccc79)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C45H32N4O8/c1-48-34-9-4-2-7-24(34)20-36(48)40-39(42(53)47-43(40)54)30-23-49(35-10-5-3-8-28(30)35)18-6-17-46-41(52)25-11-14-31-29(19-25)44(55)57-45(31)32-15-12-26(50)21-37(32)56-38-22-27(51)13-16-33(38)45/h2-5,7-16,19-23,50-51H,6,17-18H2,1H3,(H,46,52)(H,47,53,54)
InChI key
WZJAWTNAOLZZOO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description - | description ≥98% (HPLC) | description - |
| color red | color yellow-orange | color - |
| solubility DMSO or DMF: soluble | solubility DMSO: ≥9 mg/mL | solubility - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) hydrogen and fuel cell |
| form powder | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?