Saltar a
G4635
Gitoxigenin
Sinónimos:
16β-Hydroxydigitoxigenin, 3β,14,16β,21-Tetrahydroxy-20(22)-norcholenic acid lactone, 3β,14,16β-Trihydroxy-5β,20(22)-cardenolide, 5β,20(22)-Cardenolide-3β,14,16β-triol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H34O5
Número CAS:
Peso molecular:
390.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-886-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
96483
eCl@ss:
32039090
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)[C@H]([C@@H](O)C[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
Biochem/physiol Actions
Structure-activity relationships for 16β-substituted digitoxigenins as inhibitors of Na+/K+ ATPases.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)