Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41106500
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarledescription
Tricorn glass columns may be used with aqueous buffer solutions and detergents at pH conditions between 1 and 14, and with nearly all organic solutions commonly used in chromatography
feature
Kit Contents: 5 x Top filter 5 x Bottom filter 5 x O-ring 7 x 1 mm (EPDM) , Wetted Materials: Ethylene propylene diene (EPDM), Polyethylene (PE)
manufacturer/tradename
Cytiva 11-0012-54
parameter
max. temp. (60 °C), 4 °C min. temp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?