Saltar a
GE17-5432-01
Butyl Sepharose™ High Performance
Cytiva 17-5432-01, pack of 25 mL
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
13111000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
ligand
butyl
packaging
pack of 25 mL
manufacturer/tradename
Cytiva 17-5432-01
matrix
cross-linked agarose
particle size
24-44 μm
avg. part. size
34 μm
cleaning in place
2-14
working range
3-13
suitability
suitable for bioprocess medium
Preparation Note
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)