Saltar a
I2000
L-Isoleucine t-butyl ester hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H21NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
223.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCC(C)C(N)C(=O)OC(C)(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)