Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 376,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N5O5P · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
289.19 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
376,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.NC1=Nc2c(ncn2CCOCP(O)(O)=O)C(=O)N1
InChI
1S/C8H12N5O5P.H2O/c9-8-11-6-5(7(14)12-8)10-3-13(6)1-2-18-4-19(15,16)17;/h3H,1-2,4H2,(H2,15,16,17)(H3,9,11,12,14);1H2
InChI key
BDVQXHFCXJXVND-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
The acyclic nucleotide 9-(2-phosphonylmethoxyethyl)guanine (PMEG) forms an active phosphorylated metabolite, PMEG diphosphate (PMEGpp), in cells and causes cytotoxicity in dividing cells due to potent inhibition of the nuclear DNA polymerases resulting in inhibition of DNA synthesis and/or DNA repair.
1 of 1
Este artículo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated |
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?