Saltar a
MTCA8006B
MTC™ Bio BowTie™ Floor standing Biohazard Bin With Lid
capacity 30 L (50 gal), W × L × H 6 in. (41 cm) × 16 in. (41 cm) × 24 in. (60 cm), pack of 1 ea
Sinónimos:
MTC™ Bio BowTie™ Floor standing Biohazard Bin With Lid, bio waste bin, MTC Bio A8006B, lab waste bag, waste disposal bag
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
123,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
24111500
NACRES:
NB.43
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio A8006B
Material:
red (with black Biohazard warning)
Packaging:
pack of 1 ea
123,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
red (with black Biohazard warning)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8006B
W × L × H
6 in. (41 cm) × 16 in. (41 cm) × 24 in. (60 cm)
capacity
30 L (50 gal)
General description
Biohazard bins perfect for all of the infectious orcontaminated waste produced in laboratories on a daily basis. Clearly marked with the international biohazard symbol, there is no need for additionalstickers or labels. The foot-pedal operated allows for hand free operation and reduces contamination risks. Notch hooks on the outside of the basket rim makeinstalling bags simple and easy. For use with the appropriate sized BowTie™ bag.
Features and Benefits
  • International biohazard symbol
  • Foot pedal for hands free operation and reduced risk of contamination
  • Simple bag installation
Legal Information
BowTie is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MTCA8002BMTCA8000BMTCA8003R
description
capacity 30 L (50 gal), W × L × H 6 in. (41 cm) × 16 in. (41 cm) × 24 in. (60 cm), pack of 1 ea
description
capacity 26 gal (100 L), W × L 19 in. (48 cm) × 19 in. (48 cm)
description
W × L × H 10 in. (25 cm) × 14 in. (35 cm) × 19 in. (48 cm), capacity 8 gal (30 L)
description
high-density polyethylene, capacity 33 gal (113 L), W × L 33 in. (84 cm) × 41 in. (104 cm), pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8006B
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8002B
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8000B
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8003R
material
red (with black Biohazard warning)
material
red (with black Biohazard warning)
material
red (with black Biohazard warning)
material
red , high-density polyethylene
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 100 ea
capacity
30 L (50 gal)
capacity
26 gal (100 L)
capacity
8 gal (30 L)
capacity
33 gal (113 L)
W × L × H
6 in. (41 cm) × 16 in. (41 cm) × 24 in. (60 cm)
W × L × H
-
W × L × H
10 in. (25 cm) × 14 in. (35 cm) × 19 in. (48 cm)
W × L × H
-
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)