Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 302,00 € |
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41121522
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio D3390-1
Capacity:
190 mL
Material:
clear , polypropylene
Sterility:
non-sterile
302,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
clear , polypropylene
sterility
non-sterile
feature
autoclavable, 1 channel
packaging
case of 50 ea (10 bags of 5ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio D3390-1
parameter
-80 °C temp. range
H
31.5 mm
capacity
190 mL
General description
OptiWell Reservoirs are compatible with a wide range of automated liquid handling equipment. Offered with 1 to 384 wells, they are useful in multiple applications, including mixing, fraction collection, plate replication, compound storage, and scale-up / scale-down methods. OptiWell Reservoirs conform with SLAS standard dimensions. They are made of chemically inert, low binding polypropylene to minimize excess residue/waste.
Features and Benefits
- ANSI / SLAS 1-2004 Compliant
- Certified RNase, DNase and pyrogen free
- Robot friendly / standard dimensions
- Autoclavable and freezable to -80°C
- SLAS standard footprint
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio OptiWell Automation Reservoir
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?