Merck
MTCT8239
MTC™ Bio Culture Tube Cap
two position, polyethylene, for use with 17 x 100 mm tubes, pack of 1000 ea (8 x 250ea)
Sinónimos:
push cap, tube closure, MTC Bio T8239, cap, closure
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41121800
Material:
cap (snap), clear , polyethylene
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1000 ea (8 x 250ea)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
cap (snap), clear , polyethylene
sterility
sterile
packaging
pack of 1000 ea (8 x 250ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio T8239
General description
Cap, two-position, for 17×100mm tubes, PE, 125/bag, 1000/cs
Application
cell culture
Features and Benefits
  • for 17 mm x 100 mm tubes
  • two position locking
  • sterilized to SAL 10-6
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Culture Tube Cap
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)