Saltar a
N2913
Sistema de transfección N-TER™ nanopartículas con siRNA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Para consultas sobre este producto N2913, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
The N-TER Nanoparticle siRNA Transfection System is a peptide-based system for use in the transient knockdown of eukaryotic gene expression. The N-TER Peptide binds siRNAs non-covalently, forming a nanoparticle. This nanoparticle interacts directly with lipids on the surface of the plasma membrane, allowing the nanoparticle to diffuse across the cell membrane and deliver the siRNA directly to the cytoplasm. Unlike most lipid-based transfection methods, this novel delivery mechanism bypasses the endosomal pathway, eliminating possible compartmentalization and degradation of the siRNA.
Legal Information
Manufactured and Distributed by Sigma-Aldrich, under license from the CNRS.
N-TER is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)