Saltar a
P2995
Anti-Phosphodiesterase 6α antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-PDE6α
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
El producto P2995 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~90 kDa
species reactivity
bovine, sheep
technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using sheep retinal extract
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDE6A(5145)
mouse ... Pde6a(225600)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acid residues 1-16 from human PDE6α. This sequence is completely conserved in mouse and bovine and 94% conserved in canine.
Biochem/physiol Actions
Detects PDE6α from sheep retinal extract and bovine rod outer segment membranes as well as purified bovine PDE6.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 1 mg/mL bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
Still not finding the right product?
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)