Saltar a
QS44
Triton™ QS-44 solution
80% in H2O
Sinónimos:
Polyether phosphate ester, (free acid form)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Anionic surfactant, anionic
concentration
80% in H2O
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogramas
Corrosion
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)