Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOC6H4CH(CH2NHCH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
167.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
202-300-9
MDL number:
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥98%
assay
≥98%
mp
187 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(C(O)CNC)C=C1
InChI
1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3
InChI key
YRCWQPVGYLYSOX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Application
(±)-Synephrine has been used as an alkaloid to investigate its in vitro antiviral, antibacterial, antifungal and cytotoxicity activities.
Biochem/physiol Actions
Synephrine is naturally found in citrus plants belonging to the Rutaceae family. It is a sympathomimetic alkaloid. Synephrine has 3 isomeric forms, such as m-synephrine, p-synephrine and o-synephrine. It exhibits β-adrenergic properties.
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?