Merck
SBP2001
ICAD (AB1) Blocking Peptide for PRS2001
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160703
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
form
liquid
species reactivity
mouse
concentration
200 μg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Immunogen
20 amino amino terminus of mouse ICAD.
Application
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Other Notes
This peptide blocks the action of antibody PRS2001.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)