Saltar a
SCP0010
Adrenomedullin 11-50 rat
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
500 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
424,00 €
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
724,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C194H304N58O59S4
Peso molecular:
4521.10
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
424,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Adrenomedullin 11-50 rat is a peptide fragment of adrenomedullin that possesses systemic vasodilator activity at the level of calcitonin gene-related peptide-1 (CGRP1) receptor activation. Adrenomedullin and its peptide may be used in bone growth studies.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A3830A2327A3832
description
-
description
≥95% (HPLC)
description
≥90% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
-
composition
-
composition
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)