Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 119,00 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 365,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H32N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
408.53
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
119,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
CYM51010 is a biased ligand of μ-opioid receptor - δ-opioid receptor heterodimers.
CYM51010 is a biased ligand of μ-opioid receptor – δ-opioid receptor heterodimers. CYM51010 exhibits anti-nociceptive activity similar to morphine, but with a decreased levels of tolerance development and withdrawal symptoms.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description whole antiserum, lyophilized powder | description affinity isolated antibody |
| form powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?