Saltar a
SML2256
D3-βArr
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(1-Phenylethyl)-2-(1-piperazinyl)-4-quinazolinamine, N-(1-Phenylethyl)-2-(piperazin-1-yl)quinazolin-4-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
260,00 €
221,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H23N5
Número CAS:
Peso molecular:
333.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
221,00 €
Precio de catálogo260,00 €Ahorre 15 %
Descuento solo en la Web
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C1=CC=CC=C1)NC2=NC(N3CCNCC3)=NC4=CC=CC=C42
InChI
1S/C20H23N5/c1-15(16-7-3-2-4-8-16)22-19-17-9-5-6-10-18(17)23-20(24-19)25-13-11-21-12-14-25/h2-10,15,21H,11-14H2,1H3,(H,22,23,24)
InChI key
LOGWGZNWEWFTJV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
D3-βArr is a positive allosteric modulator of TSHR (thyrotropin receptor) for β-Arr 1-mediated signaling that initiates translocation of β-Arr 1 by direct TSHR activation, while showing no agonistic effect on cAMP production. D3-βarr is a positive allosteric modulator for TSH-enhanced osteoblast differentiation.
positive allosteric modulator of TSHR (thyrotropin receptor) for β-Arr 1-mediated signaling
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
TA9H93CFC0F5182200539149
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
The βARK1 Inhibitor, also referenced under CAS 24269-96-3, controls the biological activity of βARK1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
A fluorogenic substrate probe useful for assaying trypsin-like activity of proteasome.
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, methanol: soluble
solubility
DMSO: 200 mg/mL, 80% acetic acid: 50 mg/mL, methanol: soluble
color
white to beige
color
-
color
yellow to orange
color
white to off-white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)