Saltar a
SML2291
S119-8
≥98% (HPLC)
Oferta disponible
Sinónimos:
4-(tert-butyl)-N-(4-(phenylamino)phenyl)benzamide, Benzamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[4-(phenylamino)phenyl]
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Ahorre 15% sobre el precio de lista*
Utilice el código SAVE15 en el carrito. Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
260,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H24N2O
Número CAS:
Peso molecular:
344.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
260,00 €
Guardar Ahorre 15 %% con el código SAVE15
Descuento solo en la Web
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)NC2=CC=C(NC3=CC=CC=C3)C=C2
InChI key
NEPKMQDGCTXOPG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of viral nucleoprotein of influenza A and B
S119-8 is an inhibitor of viral nucleoprotein of influenza A and B. It showed synergistic effects with oseltamivir.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1271SML1606MAB8259
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
clone B2, Chemicon®, from mouse
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 30 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)