Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 110,00 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 443,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H22N4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
374.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CNN=C1NC2=CC=NC3=CC(OC)=C(S(=O)(C(C)(C)C)=O)C=C32
InChI
1S/C18H22N4O3S/c1-11-10-20-22-17(11)21-13-6-7-19-14-9-15(25-5)16(8-12(13)14)26(23,24)18(2,3)4/h6-10H,1-5H3,(H2,19,20,21,22)
InChI key
WCPMUQAUSFXFJE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AS3334034 is an orally available, potent and selective RIP2 (Receptor-interacting protein kinase 2) inhibitor that exhibits renoprotective effects in uninephrectomized adriamycin-induced CKD (chronic kidney disease) rats. It appears that AS3334034 suppresses the progression of chronic renal failure via an anti-inflammatory effect.
Orally available, potent and selective RIP2 inhibitor that exhibits renoprotective effects
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?