Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 65,30 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 262,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21F3N4O3S2
Peso molecular:
450.50
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
65,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=C(SC2=C1C(C(F)(F)F)=CC(N3CCC(CC3)S(C)(=O)=O)=N2)C(N(C)C)=O
InChI
1S/C17H21F3N4O3S2/c1-23(2)16(25)14-13(21)12-10(17(18,19)20)8-11(22-15(12)28-14)24-6-4-9(5-7-24)29(3,26)27/h8-9H,4-7,21H2,1-3H3
InChI key
HHYGVXHXNNIDJF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BI-5026 is an inactive analog of and negative control for the sective, ATP-competitive IκB kinase β (IKK2, IKKβ, IKK-beta) inhibitor BI605906
Inactive analog of and negative control for the sective, ATP-competitive IκB kinase β (IKK2, IKKβ, IKK-beta) inhibitor BI605906.
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color , White to very dark gray | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?