Saltar a
SML4100
Vidofludimus
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
IMU-838, 2-((3-Fluoro-3′-methoxy-[1,1′-biphenyl]-4-yl)carbamoyl)cyclopent-1-enecarboxylic acid, 2-[[(3-Fluoro-3′-methoxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)amino]carbonyl]-1-cyclopentene-1-carboxylic acid, 2-[[2-Fluoro-4-(3-methoxyphenyl)phenyl]carbamoyl]cyclopentene-1-carboxylic acid, 4SC-101, IMU 838, IMU838, SC12267
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
98,60 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
318,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H18FNO4
Número CAS:
Peso molecular:
355.36
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
98,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)c3cc(ccc3)OC)NC(=O)C2=C(CCC2)C(=O)O
InChI
1S/C20H18FNO4/c1-26-14-5-2-4-12(10-14)13-8-9-18(17(21)11-13)22-19(23)15-6-3-7-16(15)20(24)25/h2,4-5,8-11H,3,6-7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)
InChI key
XPRDUGXOWVXZLL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor in cultures and in vivo.
Vidofludimus (4SC-101) is an orally active, potent dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor (human DHODH IC50 = 134 nM; IC50 = 13 µM against PHA-stimulated lymphocytes proliferation) that inhibits PHA-induced IL-17 secretion from human PBMCs (IC50 = 6 µM) and exhibits therapeutic efficacy in murine models of colitis (50-100 mg/kg/d via intragastric administration; chronic dextran sodium sulfate-induced and acute TNBS-induced colitis) and a rat model of renal transplantation in vivo (20 mg/kg/d p.o.).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
ABC138HPA010123HPA011942
Vidofludimus ≥98% (HPLC)
SML4100
Vidofludimus
description
≥98% (HPLC)
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to yellow
color
-
color
-
color
-
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)