Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 124,00 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 498,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H23N7O2
Número CAS:
Peso molecular:
393.44
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352203
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
124,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(NC(C1=NC(C2=CC(C=CC=C3)=C3O2)=C(N4CCCCCC4)N=C1N)=O)=N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, selective and potent multi-targeting bioenergetic inhibitor of succinate dehydrogenase and the F1Fo-ATP synthase in Mycobacterium tuberculosis; bactericidal antibiotic in MTB.
BB2-50F, an amiloride derivative, is a cell penetrant, selective and potent multi-targeting bioenergetic inhibitor of succinate dehydrogenase and the F1Fo-ATP synthase in Mycobacterium tuberculosis. BB2-50F act as fast acting bactericidal antibiotic in both replicating and nonreplicating cultures of M. tuberculosis (MIC = 2.6 µM in M. tuberculosis mc2 6230). BB2-50F is a potent inhibitor of bacterial motility.
BB2-50F, an amiloride derivative, is a cell penetrant, selective and potent multi-targeting bioenergetic inhibitor of succinate dehydrogenase and the F1Fo-ATP synthase in Mycobacterium tuberculosis. BB2-50F act as fast acting bactericidal antibiotic in both replicating and nonreplicating cultures of M. tuberculosis (MIC = 2.6 µM in M. tuberculosis mc2 6230). BB2-50F is a potent inhibitor of bacterial motility.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description - | description - |
| form powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?