Saltar a
SML4232
SPC-839
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-[[5-methoxy-2-(2-thienyl)-4-quinazolinyl]amino]-3-methyl-1H-pyrrole-2,5-dione, SPC 839, AS602868
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14N4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
366.39
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
SPC-839 is a potent suppressors of T cell activation that covalently targets XPO1 at Cys 528. It potently inhibits inflammation in mice with minimal impact on nuclear export and cell viability. SPC-839 exhibits efficacy in in vivo models of autoimmune disease.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)