Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 73,80 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 298,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H15N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
305.33
NACRES:
NA.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
73,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
General description
SAF312 (Libvatrep), a quinazolinone derivative, is a potent and highly selective noncompetitive antagonist TRPV1 (transient receptor potential vanilloid 1) (IC50 = 14 nM).
Application
SAF312 may be used to evaluate the effects of its inhibitory action in CHO cells expressing human TRPV1.
Biochem/physiol Actions
SAF312 is a non-narcotic analgesic that is currently investigated as a treatment for ocular surface pain. SAF312 binds to the vanilloid binding pocket of TRPV1, which is located between the S3 and S4 helices of one subunit and the S5 and S6 domains of the adjacent subunit. This binding prevents crucial conformational changes in the S4 and S5 helices that are essential for channel gating.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder, TRPV1 antagonist | description - | description ≥98% (HPLC) | description - |
| form powder | form - | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - | color white to beige | color - |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?