Saltar a
SRP0331
FES active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
FPS, feline sarcoma oncogene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
594,00 €
Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
594,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
125 kDa
packaging
pkg of 10 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... FES(2242)
General description
Human feline sarcoma oncogene (FES), (GenBank Accession No. NM_002005), amino acids 2-822 (end) with N-terminal His-tag and N-terminal Flag-tag, MW=95.3 kDa, expressed in Sf9 insect cells via a Baculovirus expression system.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HPA001376SAB2109086SRP0341
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Gene Information
human ... FES(2242)
Gene Information
human ... FES(2242)
Gene Information
human ... FES(57396)
Gene Information
human ... KIT(3815)
biological source
human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
human
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
aqueous solution
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)