Merck
STS0302
CALXGLUK
Sinónimos:
5,11,17-Tris{2-[4-(ß-D-glucopyranosyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl]ethyl}-25-monoheptoxy-26,27,28-trimethoxycalix[4]arene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C71H95N9O22
Peso molecular:
1426.56
NACRES:
NB.34
eCl@ss:
32035490
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Non-ionic
assay
95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
CALIXAR®
CMC
0.025 mM
solubility
water: 0.025 mM, DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
General description
CALXGLUK is a soft proprietary stabilization detergent. CALXGLUK is a non-ionic calixarene based detergent with three polar glucose groups and a heptyl chain.
Application
CALXGLUK is a calixarene detergent that can be used to
  • Solubilize membrane proteins as GPCR
  • Stabilize membrane proteins
  • Help deliver lipid detergent mixed micelles
  • Help deliver protein detergent micelles
Features and Benefits
  • Gentle detergent
  • Not sensitive to pH variations
  • Not sensitive to ionic strength
  • Able to be combined with biological materials
  • Can be used in a buffer or aqueous solution
Legal Information
CALIXAR is a registered trademark of CALIXAR SAS FRANCE
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)