Merck
STS0306
DDLAC
Sinónimos:
N-Dodecylamine lactobionamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H47NO11
Peso molecular:
525.63
NACRES:
NB.34
eCl@ss:
32039090
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Non-ionic
assay
98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
CALIXAR®
CMC
0.25 mM
solubility
water: 1.1 mM, DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
General description
DDLAC is a soft proprietary stabilization detergent. DDLAC is a non-ionic detergent with a lactobionamide head group and a dodecyl chain.
Application
DDLAC is used for
  • Extraction of membrane proteins
  • Solubilization of membrane proteins
  • Stabilization of membrane proteins
Features and Benefits
  • Mild detergent
  • Not sensitive to pH variations
  • Not sensitive to ionic strength
  • Able to be combined with biological materials
  • Can be used in a buffer or aqueous solution
Legal Information
CALIXAR is a registered trademark of CALIXAR SAS FRANCE
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)