Merck
STS0307
FLAC6
Sinónimos:
(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononylamine) lactobionamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H28F13NO11
Peso molecular:
717.43
NACRES:
NB.34
eCl@ss:
32039090
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Non-ionic
assay
98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
CALIXAR®
CMC
0.56 mM ((TS))
solubility
water: 28 mM, DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
General description
FLAC6 is a soft proprietary detergent. FLAC6 is a non-ionic amphiphilic detergent with a lactobionamide head group and a fluorinated chain.
Application
FLAC6 is used for
  • Extraction of membrane proteins
  • Solubilize membrane proteins
  • Stabilization of membrane proteins
  • Creating lipid detergents
  • Creating mixed micelles
  • Creating protein detergent micelles
Features and Benefits
  • Gentle detergent
  • Not sensitive to pH variations
  • Not sensitive to ionic strength
  • Able to be combined with biological materials
  • Can be used in a buffer or aqueous solution
Legal Information
CALIXAR is a registered trademark of CALIXAR SAS FRANCE
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)