Saltar a
TMO2425-1002
Nalgene® narrow-mouth Right-to-Know wash bottle
low-density polyethylene, bottle volume 1000 mL, ethyl alcohol, case of 12 ea
Sinónimos:
Nalgene bottle, plastic bottle, Nalgene 2425-1002, dispensing bottle, fluid dispenser, wash bottle
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
low-density polyethylene , narrow-mouth
packaging
case of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2425-1002
bottle volume
1000 mL
General description
Meet regulatory labeling requirements for chemical containers with Thermo Scientific Nalgene Narrow-Mouth Right-to-Know LDPE Wash Bottles, which use standard, instantly recognizable symbols and colors. These low density polyethylene bottles are flexible for easy dispensing and translucent for viewing contents.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)