Saltar a
IP336KRSUF
Sulfur in Odourless Kerosene, IP 336
Calibration Set F
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
849,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
849,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
format
matrix material
Other Notes
Set F
0.5000 % (5000ppm), 1.0000 % (10000ppm), 1.5000 % (15000ppm), 2.0000 % (20000ppm), 3.0000 % (30000ppm), 4.0000 % (40000ppm), 5.0000 % (50000ppm). 100 mL ea.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
IP336KRSUDIP336KRSUCIP336KRSUB
description
Calibration Set F
description
Calibration Set D
description
Calibration Set C
description
Calibration Set B
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
Still not finding the right product?
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)