Saltar a
1286618
USP
2′-Fucosyllactose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-O-(2-O-(6-O-Deoxy-α-L-galactopyranosyl)-β-D-galactopyranosyl)-D-glucose, 2′-Ο-Fucosyllactose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
200 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
2290,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H32O15
Número CAS:
Peso molecular:
488.44
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
2290,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
(pharmaceutical small molecule)
format
neat
InChI
1S/C18H32O15/c1-5-9(24)12(27)14(29)17(30-5)33-16-13(28)11(26)8(4-21)31-18(16)32-15(7(23)3-20)10(25)6(22)2-19/h2,5-18,20-29H,3-4H2,1H3/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18-/m0/s1
InChI key
HWHQUWQCBPAQQH-BWRPKUOHSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SMB00933SMB01365
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥95% (NMR)
description
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
application(s)
(pharmaceutical small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
agency
USP
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Fucosyllactose
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)