Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
form
powder
packaging
pkg of 15 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].O(C=1C=CC2=CC=3C4=CC(OC)=C(OC)C=C4CC[N+]3C=C2C1OC)C
InChI
InChI=1S/C21H22NO4.ClH/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4;/h5-6,9-12H,7-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
RLQYRXCUPVKSAW-UHFFFAOYSA-M
General description
Analysis Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename PhytoLab |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) metabolomics | application(s) pharmaceutical | application(s) food and beverages |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmatine Chloride
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?