Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
API family
sitagliptin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Analysis Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat (solution) | format neat | format neat |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?