Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1280,00 € |
Acerca de este artículo
1280,00 €
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
solid
shelf life
at -20 °C
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Analysis Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| shelf life at -20 °C | shelf life at -20 °C | shelf life at -20 °C | shelf life - |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule |
| format neat | format neat | format neat | format (Solution) |
| form solid | form solid | form solid | form liquid |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?