Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 734,00 € |
Acerca de este artículo
734,00 €
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
powder
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N)C1=C(NC(C=C2C(=O)NC3=CC=C(F)C=C32)=C1C)C
InChI
InChI=1S/C16H14FN3O2/c1-7-13(19-8(2)14(7)15(18)21)6-11-10-5-9(17)3-4-12(10)20-16(11)22/h3-6,19H,1-2H3,(H2,18,21)(H,20,22)/b11-6-
InChI key
WAHDFFHPBSCPOQ-WDZFZDKYSA-N
General description
Analysis Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule |
| form powder | form powder | form - | form solid |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órganos diana
blood vessel
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?