Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Analysis Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description pharmaceutical analytical impurity (PAI) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Cerilliant® |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) clinical testing |
| format neat | format neat | format neat | format single component solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?