Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Analysis Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description pharmaceutical analytical impurity (PAI) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency - |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?