Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 839,00 € |
Acerca de este artículo
839,00 €
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-30°C
General description
Analysis Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description pharmaceutical analytical impurity (PAI) | description pharmaceutical analytical impurity (PAI) | description pharmaceutical analytical impurity (PAI) | description pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inosine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?