Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC=1C=CC=CC1)C2=CN3C(C(=O)N4C(OCCC4C)C3)=C(O)C2=O
InChI
InChI=1S/C20H21N3O5/c1-12-7-8-28-15-11-22-10-14(17(24)18(25)16(22)20(27)23(12)15)19(26)21-9-13-5-3-2-4-6-13/h2-6,10,12,15,25H,7-9,11H2,1H3,(H,21,26)/t12-,15+/m1/s1
InChI key
HZVKFSFDIFAQFP-DOMZBBRYSA-N
General description
Analysis Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description - |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency - |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?