Saltar a
1A13740
USP
Apalutamide Picolinamide
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Sinónimos:
Apalutamide Picolinamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H17F4N5O3S
Peso molecular:
495.45
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
form
powder
shelf life
per USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the issuing Pharmacopoeia.">website
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here">here
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
TA9491598702
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
-
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
shelf life
per USP
shelf life
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
format
neat
format
-
form
powder
form
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)