Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16Cl2N6O8S4
Peso molecular:
607.49
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
powder
shelf life
per USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for research use only and not for use in diagnostic procedures.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?