Merck
V900552
γ-Valerolactone
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
γ-Methyl-γ-butyrolactone, 4,5-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, 4-Hydroxypentanoic acid lactone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
EC Number:
203-569-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
80420
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
reagent grade
vapor density
3.45 (vs air)
product line
Vetec™
assay
98%
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.), 82-85 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Valerolactone
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
96 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
108-29-2
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)