Nombre del producto
2-Chloro-3-hydroxypyridine 98%
Número de producto
116203
Marca de producto
ALDRICH
Número CAS
6636-78-8
Peso molecular
129.54
Ensayo | Especificación |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Light Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| TITRATION (NT) HCLO4 0.1M | 97.5 - 102.5 % |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 97.5 % |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |