Nombre del producto
Thiophenol analytical standard
Número de producto
09286
Marca de producto
SIAL
Número CAS
108-98-5
Peso molecular
110.18
Ensayo | Especificación |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 99.5 % |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 24 MONTHS |