Nombre del producto
Proteinase K–Agarose from Tritirachium album lyophilized powder
Número de producto
P9290
Marca de producto
SIGMA
Número CAS
Peso molecular
Ensayo | Especificación |
|---|---|
| APPEARANCE | WHITE POWDER |
| ENZYMATIC ACTIVITY | 30 TO 140 UNITS/G SOLID |
| UNIT DEFINITION | ONE UNIT WILL HYDROLYZE UREA DENATURED HEMOGLOBIN TO PRODUCE COLOR EQUIVALENT TO 1.0MICROMOLE OF TYROSINE PER MINUTE AT PH7.5 AT 37DEGC. |
| DOCUMENT # P9290/05/23/07/1 |