Nombre del producto
Dexametasona powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Número de producto
d4902
Marca de producto
sigma
Número CAS
50-02-2
Peso molecular
392.46
Ensayo
Especificación
APPEARANCEWHITE TO OFF-WHITE POWDER
SOLUBILITYCLEAR COLORLESS SOLUTION AT 25MG/ML IN METHANOL
UV-VIS SPECTRUMEMM = 15.0 TO 15.5 AT LAMBDA MAX 239 TO 241NM IN METHANOL
PURITY BY HPLCNLT 98%
LOSS ON DRYINGNMT 0.5%
CELL CULTURE TESTPASS
RECOMMENDED RETEST5 YEARS
NOTEDOCUMENT # D4902:6/01-1