Nombre del producto
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide ≥98% (TLC or titration)
Número de producto
d5891
Marca de producto
sigma
Número CAS
54-77-3
Peso molecular
318.20
Ensayo | Especificación |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Off White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| ARGENTOMETR. TITRATION | 97.5 - 102.5 % |
| SOLUBILITY (COLOR) | Colorless to Very Dark Yellow |
| SOLUBILITY (TURBIDITY) | Clear to Slightly Hazy |
| SOLUBILITY (METHOD) | 50 MG/ML IN ACETIC ACID:WATER (1:1) |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |